Learn More
Fisherbrand™ Dot Blot
Die präzise eingeläppten Kontaktflächen gewährleisten einen gleichmäßigen Filter-/Membrankontakt.
938.00 € - 1095.00 €
Spezifikation
Typ | Dot-Blot-Hybridisierungssystem |
---|---|
Betriebstemperatur (metrisch) | 65 °C |
Probenvolumen (metrisch) | 100 μl |
Abmessungen (L x B x H) | T x B x H:7,5 x 18,5 x 7 cm |
Produktcode | Marke | Gerät fasst | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gerät fasst | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11837172
|
Fisherbrand™
|
48 Proben |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11799545
|
Fisherbrand™
|
96 Proben |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Acryl hoher Dichte
- Mikrofiltrationsverteiler
- Ermöglicht die Immobilisierung nicht fraktionierter Proben auf der Membran
- Sofortiges Screening mit Nukleinsäure-Sonden oder Antikörpern
- Oberer Verteiler - ermöglicht das Laden von Proben in jeden Punkt/Schlitz
- Rändelschrauben aus Edelstahl und passgenaue Passflächen
- Schablone zur Größenanpassung der Membran
- Vakuumanschluss, kann an Wasserabsauger oder Vakuumpumpe angeschlossen werden
- Vakuumbehälter als Sammelkammer für Filtrat
- Erfordert Vakuumpumpe oder Wasserabsauger mit einer Saugleistung von 600 mm Hg (0.8bar)
- DHM-48: Für 5 x 12.8 cm Membran - Durchsatz 48 Proben
- DHM-96: Für 7.5 x 11.3 cm Membran - Durchsatz 96 Proben
- Kompatibel mit Mehrkanalpipetten und Standard-96-Well-Mikrotiterplatten
Spezifikation
Dot-Blot-Hybridisierungssystem | |
65 °C | |
100 μl | |
T x B x H:7,5 x 18,5 x 7 cm |