missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Doppelt verpackt - USP Sterile Schaufeln der Klasse VI
Alle ansehen Sampling Systems Produkte

Beschreibung
- Unser Angebot an USP Messlöffel der Klasse VI sind in verschiedenen Mengen von 25 ml bis 1000 ml erhältlich.
- Dieses Sortiment von Premium-Schaufeln ist doppelt verpackt.
- Zudem wird die Kiste ausgekleidet, um eine dritte Schutzschicht zu bieten.
- Es ist ideal für schwierigere Anwendungen wie die Herstellung von Impfstoffen, GMP und Reinraumfertigung.
- Die Schaufeln verfügen alle über einen ergonomischen Griff und sind anwenderfreundlich.
- Die volumetrische Form ermöglicht die schnelle Messung spezifischer Volumina.
- Aufgrund des flachen Bodens liegen sie außerdem flach auf. Sie sind daher ideal für die Verwendung mit Waagen und das Dekantieren von Pulver.
- Die Enden der Schaufeln sind zugespitzt, sodass sie leicht zu entleeren sind.
- Hergestellt aus FDA- und EG-konformem HDPE in Lebensmittelqualität.
- HDPE ist chemisch beständiger als herkömmliche PS-Schaufeln.
- Die Messlöffel entsprechen SAL 10-6 ,
- Medizinisches Polymer von hoher Qualität, das auch von unabhängigen Stellen getestet wurde USP 661,
- Die Schaufeln werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 erfolgt.
- Jede Schaufel wird vor dem Verpacken vollständig inspiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Breite (metrisch) | 59 mm |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?