Learn More
Cole-Parmer™ Gehäuse für Wasserfilter mit beidseitig offenem Ende
Diese Filtergehäuse erleichtern den Austausch von Kartuschen. Die Gehäuse für Wasserfilter mit beidseitig offenem Ende vereinfachen den Filterwechsel dank Schraubverschlüssen und halten 100,000 Impulsen von 0 bis 150 psi bei 12 bis 20 Impulsen/Minute stand.
71.00 € - 87.85 €
Spezifikation
Flussrate | 1 bis 10 GPM |
---|---|
Filtergröße | 10 in. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Unterstützt alle DOE-Kartuschen |
Einlassanschluss NPTF (metrisch) | 19,05 mm |
Druck | 125 psi |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11723984
|
Cole-Parmer™
01508-25 |
306,3 mm | Polypropylen |
71.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11799938
|
Cole-Parmer™
01509-00 |
320,6 mm | Styrol-Acrylonitril |
87.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Lieferbar mit Blue Sump aus Talkum-gefülltem Polypropylen oder mit einer transparenten Styrol-Acrylnitril (SAN) Sump und Talkum-gefüllten Polypropylenkappe.- Maximale Temperatur von 52 °C
- Maximaler Druck von 125 psi
- Für alle DOE-Kassetten
- Buna N-Versiegelung
- 3/4" NPT(F) Anschlüsse
Spezifikation
1 bis 10 GPM | |
Unterstützt alle DOE-Kartuschen | |
125 psi | |
52 °°C | |
Filtergehäuse | |
130,5 mm |
10 in. | |
19,05 mm | |
Je 1 | |
52 °°C | |
254 mm |