Learn More
Hamilton™ Electrode Double Pore No: 238400
Artikelnummer. 10231693
Change view
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 14
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich unitSize
10231693 0 bis 14 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10231693 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 238400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinierte wartungsfeie pH Einstichelektrode
Speziell für den Einsatz in festen und halbfesten Proben
Besonders geeignet für Messungen in Fleisch und Käse
Single Pore macht ein Verstopfen des Diaphragmas praktisch unmöglich
Seriennummer, Zertifikat
Typ: pH-Einstichelektrode DOUBLE PORE
Spezifikation
Genauigkeit (mV) 0 ±20 mV
Anschlusstypen S7 Elektrischer Stecker
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Typ pH-Elektrode mit Doppel-Porendiaphragma
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit festen und halbfesten Probenehmern
Länge (metrisch) 35 mm
pH-Bereich 0 bis 14
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis +60 °C