Learn More
H-B Instrument™ H-B™ Double-Safe™ Flüssigkeits-Glasthermometer mit PFA-Sicherheitsbeschichtung
Schützen Sie Ihren Arbeitsplatz und sorgen Sie für eine sichere Umgebung.
Marke: H-B Instrument™ B60400-0700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03330kg
Beschreibung
- Umweltfreundliche Thermometer sind mit einer PFA-Sicherheitsbeschichtung versehen, um Flüssigkeiten und Glas im Falle eines Bruchs aufzufangen
- Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
- Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
- Hergestellt und getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Rückführbar auf NIST. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Spezifikation
NIST | |
Teilweises Eintauchen | |
12 in. | |
300 mm | |
Enviro-Safe Flüssigkeitsfüllung | |
150 °C | |
— | |
Ja | |
1 °C |
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Laboren, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, pharmazeutischer und medizinischer Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien | |
Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung | |
300 mm | |
Glas | |
Thermometer | |
−20 °C | |
– 20 bis 150 °C | |
±1 °C, ±1,5 °C über 110 °C | |
76 mm |