Learn More
Schneider Gerd™ Doppelspatel
Beschreibung
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Zwei Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
- Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Packungen |
| Produkttyp | Dppelspatel |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 11 mm |
| Abmessungen (L x B) | 250 x 11 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |