Learn More
Bochem™ Doppelspatel, flach, Nickel
Doppelseitig für Vielseitigkeit. Bochem™ Flacher Doppelspatel hat zwei flache Enden und besteht aus widerstandsfähigem Nickel (99.5 %).
23.35 € - 34.40 €
Spezifikation
Produkttyp Spatel
Material 99.5 % Nickel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt Preis Menge & Verfügbarkeit  
10112751
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bochem™
3279
100 mm 20 mm
23.35 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10612692
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bochem™
3281
150 mm 25 mm
34.40 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelanschluss.
  • Zwei flache Enden.
  • Nickelkonstruktion (99.5 %).
Spezifikation
Spezifikation
Spatel
99.5 % Nickel