Learn More
Tenak™ Double Tray Rack for Upright Freezers, Standard
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
165.00 € - 232.00 €
Spezifikation
Enthält | Griff und Deckel |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
Breite (metrisch) | 139 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12457010
|
Tenak™
TE29358 |
680 x 139 x 280 mm |
232.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12487000
|
Tenak™
TE29320 |
560 x 139 x 170 mm |
165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Double trays are a rack with two drawers including a lid with a handle on the front
- Double trays will fit into any freezer
- Constructed of stainless steel
Spezifikation
Griff und Deckel | |
Edelstahl | |
Tiefkühlschränke | |
139 mm |