missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Doublecortin Monoclonal Antibody (3 e1)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16595731
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16595731 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16595731 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA533102

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Doublecortin Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC

In the developing cortex, cortical neurons must migrate over long distances to reach the site of their final differentiation. DCX is a cytoplasmic protein which appears to direct neuronal migration by regulating the organization and stability of microtubules. It contains two doublecortin domains, which bind microtubules. In addition, this protein interacts with LIS1, the regulatory gamma subunit of platelet activating factor acetylhydrolase, and this interaction is important to proper microtubule function in the developing cortex. Mutations in the gene encoding DCX are a cause of X-linked lissencephaly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Doublecortin
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 3 e1
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 5mM sodium azide
Gen DCX
Gen-Zugriffsnummer O43602, O88809, Q9ESI7
Gen-Alias DBCN; Dbct; DC; Dcn; DCX; doublecortex; doublecortin; doublin; lissencephalin-X; lissencephaly, X-linked (doublecortin); LISX; Lis-X; LIS-XD; Neuronal migration protein doublecortin; OTTHUMP00000023860; OTTHUMP00000216316; SCLH; XLIS
Gensymbole DCX
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant human protein expressed in and purified from E. coli.
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13193, 1641, 787968, 84394
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Bovine
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.