Learn More
Dowex™ 1X2 50 bis 100 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081938
27.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9085-42-1
C29H34ClN
432.05
MFCD00132715
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
16212807
[Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9085-42-1
C29H34ClN
432.05
MFCD00132715
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
16212807
[Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
It is used as a strongly basic (type I) anion exchange resin for food and drug processing chemical synthesis, medical research, mining, agriculture. It can be combined with any food product or ingested in any form.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als stark basisches (Typ I) Anionenaustauschharz für die chemische Synthese von Lebensmitteln und Medikamenten, medizinische Forschung, Bergbau und Landwirtschaft verwendet. Es kann mit jedem Lebensmittel kombiniert oder in beliebiger Form eingenommen werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dowex™ 1X2 50-100 (Cl)
Geruch Amine-like
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid