Learn More
Dowex™ 1 x 8 bis 100, Ionenaustauschharz, ACROS Organics™
Dowex 1X8, C29H34ClN, CAS Number-12627-85-9, dowex 1x8 50-100 cl, dowex 1x2 50-100 cl, 500g, White, 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263, BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M, 1,4-bis(ethenyl)benzene;(4-ethenylphenyl)-trimethylazanium;styrene;chloride, MFCD00132718, 432.048, Plastic bottle
80.67 € - 924.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 12627-85-9
Summenformel C29H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 432.048
MDL-Nummer MFCD00132718
InChI-Schlüssel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
IUPAC-Name 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C.C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C1)C=C.[Cl-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10469900
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
202991000
100g Kunststoffflasche
80.67 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 8 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10276350
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
202995000
500g Kunststoffflasche
278.00 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 26 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13408468
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
202990025
2.5kg Kunststoffflasche
924.00 €
2.50 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 18 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dowex 1X8, C29H34ClN, CAS Number-12627-85-9, dowex 1x8 50-100 cl, dowex 1x2 50-100 cl, 500g, White, 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263, BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M, 1,4-bis(ethenyl)benzene;(4-ethenylphenyl)-trimethylazanium;styrene;chloride, MFCD00132718, 432.048, Plastic bottle
Kationenaustauscher
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12627-85-9
432.048
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
16212807
C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C.C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C1)C=C.[Cl-]
C29H34ClN
MFCD00132718
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid
Spezifikation
Dowex™ 1X8
15 % max. (on 35 mesh, cumulative) 15 % max. (through 80 mesh)
C29H34ClN
wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2
01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid
16212807
12627-85-9
Kunststoffflasche
MFCD00132718
Cl form: 43 to 48%
Weiß
100g
C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C.C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C1)C=C.[Cl-]
432.048
Pulver und/oder Stückchen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)