missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dowex™ 1 x 8 bis 400, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-2885573
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
12627-85-9
C29H34ClN
432.05
MFCD00132718
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
16212807
*
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
12627-85-9
C29H34ClN
432.05
MFCD00132718
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
16212807
*

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dowex™ 1X8
Physikalische Form Feuchte Perlen
Partikelgröße 15 % max. (on 100 mesh, cumulative) 15 % max. (through 325 mesh)
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2
Wasserrückhaltevermögen Cl form: 39 to 45%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Farbe Weiß bis gelb
Merck Index 10, 2182
Menge 100 g
IUPAC-Name 1,4-diethenylbenzene 4-ethenyl-N,N,N-trimethylanilinium ethenylbenzene chloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'