missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dowex™ 50 WX2 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dowex™ 50WX2 100-200 (H) is used to remove calcium from aqueous samples. It plays a good role in drug delivery systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex|r 50WX2 100-200 (H) wird zur Entfernung von Kalzium aus wässrigen Proben verwendet. Es spielt eine positive Rolle bei Arzneimittelverabreichungssystemen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Dowex|r 50WX2 100-200 (H) wird zur Entfernung von Kalzium aus wässrigen Proben verwendet. Es spielt eine positive Rolle bei Arzneimittelverabreichungssystemen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dowex™ 50WX2 100-200 (H) |
Menge | 50 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'