Learn More
Dowex™ 50 WX2 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dowex™ 50WX2 200-400 (H) is used as a catalyst for selective monotetrahydropyranylation of symmetrical diols and for selective monoesterification of dicarboxylic acids. It is also used to remove calcium from aqueous samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex™ 50WX2 200-400 (H) wird als Katalysator für die selektive Monotetrahydropyranylierung von symmetrischen Diolen und für die selektive Monoesterifizierung von Dicarbonsäuren verwendet. Es wird auch zur Entfernung von Kalzium aus wässrigen Proben verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Dowex™ 50WX2 200-400 (H) wird als Katalysator für die selektive Monotetrahydropyranylierung von symmetrischen Diolen und für die selektive Monoesterifizierung von Dicarbonsäuren verwendet. Es wird auch zur Entfernung von Kalzium aus wässrigen Proben verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dowex™ 50WX2 200-400 (H) |
Menge | 1000 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |