Learn More
Alfa Aesar™ Dowex™ 50 WX2 200-400 (H)
42.60 € - 394.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 12612-37-2
MDL-Nummer MFCD00132722
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11358845
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L13945.18
50g
42.60 €
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11368845
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L13945.30
250g
131.00 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
21-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11378845
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L13945.0B
1000g
394.00 €
1 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Dowex™ 50WX2 200-400 (H) wird als Katalysator für die selektive Monotetrahydropyranylierung von symmetrischen Diolen und für die selektive Monoesterifizierung von Dicarbonsäuren verwendet. Es wird auch zur Entfernung von Kalzium aus wässrigen Proben verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12612-37-2
MFCD00132722
Spezifikation
Dowex™ 50WX2 200-400 (H)
MFCD00132722
50g
12612-37-2
Insoluble in water.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)