Learn More
Dowex™ 50 WX4 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318815
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318815 50 g 50 Gramm
11328815 250 g 250 Gramm
11338815 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318815 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13917.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 11113-61-4
Dowex™ 50WX4 100-200 (H) is used for the conversion of D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate. It is also used to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex|r 50WX4 100-200 (H) wird zur Umwandlung von D,L-Glyceraldehyd-3-Phosphatdiethylacetal (Bariumsalz) bei Behandlung mit kochendem Wasser in freies Aldehyd-D,L-Glyceraldehyd-3-Phosphat verwendet. Es wird auch dazu verwendet, die Auswirkungen der Partikelgröße auf Wirkstoffbeladungs- und Wirkstofffreisetzungsprofile zu untersuchen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11113-61-4
MDL-Nummer MFCD00132725
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX4 100-200 (H)
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.