Learn More
Dowex™ 50 WX4 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dowex™ 50WX4 100-200 (H) is used for the conversion of D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate. It is also used to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dowex|r 50WX4 100-200 (H) wird zur Umwandlung von D,L-Glyceraldehyd-3-Phosphatdiethylacetal (Bariumsalz) bei Behandlung mit kochendem Wasser in freies Aldehyd-D,L-Glyceraldehyd-3-Phosphat verwendet. Es wird auch dazu verwendet, die Auswirkungen der Partikelgröße auf Wirkstoffbeladungs- und Wirkstofffreisetzungsprofile zu untersuchen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dowex™ 50WX4 100-200 (H) |
| Menge | 250 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |