Learn More
Dowex™ 50 WX8 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dowex™ 50WX8 200-400 (H) is used in separation medium for TLC and LPLC. It is also used as stripper resin and can be regenerated by 0.25N Sulfuricacid when exhausted, is used as catalyst and in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex« 50WX8 200-400 (H) wird im Trennmedium für TLC und LPLC verwendet. Es wird auch als Abbeizharz verwendet und kann bei Erschöpfung durch 0.25N-Schwefelsäure regeneriert werden und wird als Katalysator und in deionisierenden Überstandsfraktionsproben für die Papierchromatographie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Dowex« 50WX8 200-400 (H) wird im Trennmedium für TLC und LPLC verwendet. Es wird auch als Abbeizharz verwendet und kann bei Erschöpfung durch 0.25N-Schwefelsäure regeneriert werden und wird als Katalysator und in deionisierenden Überstandsfraktionsproben für die Papierchromatographie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dowex™ 50WX8 200-400 (H) |
Menge | 50 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dowex 50WX8 200-400 (H)
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dowex 50WX8