Learn More
Dowex™ 50 x 2 bis 400, Ionenaustauschharz, ACROS Organics™
56.96 € - 764.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 12612-37-2
MDL-Nummer MFCD00132722
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10576841
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
203041000
100g Kunststoffflasche
56.96 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10328200
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
203045000
500g Kunststoffflasche
189.00 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
21-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10483065
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
203040025
2.5kg Kunststoffflasche
764.00 €
2.50 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
21-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
12612-37-2
MFCD00132722
Spezifikation
Dowex™ 50WX2
Particle size analysis: on 70 mesh (cumulative): <15%, through 270 mesh: <15%
MFCD00132722
H form: 74 to 82%
Perlen
12612-37-2
Kunststoffflasche
wet volume capacity, H form (meq/mL)> 0.6
100g
Sicherheitsdatenblatt (SDS)