Learn More
Dowex™ 5WX2-200, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dowex™ 50WX2 |
Physikalische Form | Perlen |
Partikelgröße | Particle size analysis: on 35 mesh (cumulative): 15% max., through 140 mesh: 15% max. |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Volumen Gesamtkapazität | wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 0.6 |
Wasserrückhaltevermögen | H form: 74 to 82% |
Menge | 100 g |