Learn More
Tocris Bioscience™ Doxazosin mesylate
Beschreibung
Selective α1-adrenoceptor antagonist (pKi values are 9.0, 8.5 and 8.4 for human α1B, α1A and α1D receptors respectively). Displays antihypertensive activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Doxazosin mesylate |
| CAS | 77883-43-3 |
| Menge | 50 mg |
| Summenformel | C24H29N5O8S |
| Formelmasse | 547.58 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 547.583 |