Learn More
Doxylamin-N-oxid-Dihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17970946
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17970946 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17970946 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0101.05
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Doxylamin-N-oxid-Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2724689-64-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H22 N2 O2 . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H22N2O2.2ClH/c1-17(15-9-5-4-6-10-15,16-11-7-8-12-18-16)21-14-13-19(2,3)20;;/h4-12H,13-14H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CC(OCC[N+](C)(C)[O-])(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-2-(1-phenyl-1-pyridin-2-ylethoxy)ethanaminoxid;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 359.29
Menge 100 mg
Formelmasse 358.1215 g/mol