Learn More
Lovibond™ DPD3 (15ml)
Lovibond DPD 3-Lösung, Menge:15 ml, Verpackung:Je 1, rot
Marke: Lovibond™ 471030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Lovibond DPD 3-Lösung, Menge:15 ml, Verpackung:Je 1, rot
Spezifikation
Rot | |
Je 1 | |
15 ml |