Learn More
DPEP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16466-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886094
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Probable metalloprotease which hydrolyzes leukotriene D4 (LTD4) into leukotriene E4 (LTE4).
Spezifikation
Spezifikation
DPEP2
Polyclonal
Unconjugated
DPEP2
dipeptidase 2, DPEP2, MBD2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
291984, 319446, 64174
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5M872, Q8C255, Q9H4A9
Dpep2
DPEP2 Fusion Protein Ag9545
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse