missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DPP8 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30511515 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30511515 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30511515 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338387APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DPP8 Polyclonal antibody specifically detects DPP8 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DPP8
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias dipeptidyl peptidase 8, Dipeptidyl peptidase IV-related protein 1, dipeptidyl peptidase IV-related protein-1, dipeptidylpeptidase 8, dipeptidyl-peptidase 8, DP8Dipeptidyl peptidase VIII, DPP VIII, DPRP-1, DPRP1Prolyl dipeptidase DPP8, EC 3.4.14.5, FLJ14920, FLJ20283, MGC26191, MSTP141
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-230 of human DPP8 (NP_932065.1).,, Sequence:, IKSGKCNMAAAMETEQLGVEIFETADCEENIESQDRPKLEPFYVERYSWSQLKKLLADTRKYHGYMMAKAPHDFMFVKRNDPDGPHSDRIYYLAMSGENRENTLFYSEIPKTINRAAVLMLSWKPLLDLFQATLDYGMYSREEELLRERKRIGTVGIASYDYHQGSGTFLFQAGSGIYHVKDGGPQGFTQQPLRPNLVETSCPNIRMDPKLCPADPDWIAF
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54878
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.