Learn More
Tocris Bioscience™ DPTN
Artikelnummer. 18739426
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18739426 50 mg 50 Milligramm
18718296 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18739426 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7628/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective A3 adenosine receptor antagonist
DPTN is a potent and selective A3 adenosine receptor antagonist (Ki values are in the range 0.36 - 1.65 nM (hA3AR) and 1.6 - 8.53 nM (rA3AR)). Reduces intrapulmonary pressure when combined with Dexamethasone (Cat. No. 1126).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[4-(3,5-Dimethylphenyl)-5-(4-pyridinyl)-2-thiazolyl]-3-pyridinecarboxamide dihydrochloride
CAS 325767-87-1
Menge 50 mg
Ziel Adenosine A3 R
Summenformel C22H18N4OS.2HCl