Learn More
Tocris Bioscience™ DQP 1105
Artikelnummer. 18044452
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18044452 10 mg 10 Milligramm
18055632 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18044452 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4491/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
GluN2C/GluN2D-selective NMDA antagonist
Noncompetitive NMDA receptor antagonist; displays over 50-fold selectivity for GluN2D- and GluN2C-containing receptors over GluN2B-, GluK2-, GluA1- and GluN2A-containing receptors (IC50 values are 2.7, 8.5, 121, 153, 198 and 206 μM, respectively). Reduces frequency of channel opening.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380560-89-4
Summenformel C29H24BrN3O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DQP 1105
Menge 10 mg
Formelmasse 558.42
Reinheit >97%
Molekulargewicht 558.432