Learn More
RETSCH DR 100-75/40 Zuteilgeräte
2218.67 € - 3240.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Vibratory Feeder |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE |
Abmessungen (L x B x H) | 280 x 260 x 420 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Agriculture, biology, chemistry/plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/Metallurgy, Glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals |
Höhe (metrisch) | 420 mm |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13244129
|
RETSCH
70.938.1001 |
220/240 V |
3240.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13274129
|
RETSCH
70.938.1002 |
110/120 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Vibratory Feeder | |
280 x 260 x 420 mm | |
420 mm | |
Built-in | |
1-phase | |
260 mm |
CE | |
Agriculture, biology, chemistry/plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/Metallurgy, Glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals | |
Feeding kit -push-fit feed chute 75/40mm, holder for push-fit feed chute, hopper 3.5L and fixture for hopper | |
DR 100-75/40 | |
10 kg |