missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DR 2313, Tocris Bioscience™

PARP-1 and PARP-2 inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 2496/10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411344

  • 163.68 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Competitive inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) (IC 50 values are 0.20 and 0.24 μM for PARP-1 and PARP-2 respectively). Neuroprotective; reduces neuronal cell death in models of cerebral ischemia in vivo and in vitro. Brain penetrant.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

284028-90-6
182.241
7,8-dihydro-2-methyl-1h-thiopyrano 4,3-d pyrimidin-4 5h-one, parp inhibitor xi, dr2313, 1,5,7,8-tetrahydro-2-methyl-4h-thiopyrano 4,3-d pyrimidin-4-one, 2-methyl-3,5,7,8-tetrahydro-4h-thiopyrano 4,3-d pyrimidin-4-one, 2-methyl-7,8-dihydro-1h-thiopyrano 4,3-d pyrimidin-4 5h-one, 3,5,7,8-tetrahydro-2-methyl-4h-thiopyrano 4,3-d pyrimidin-4-one, 2-methyl-3,5,7,8-tetrahydrothiopyrano 4,3-d pyrimidine-4-one, 2-methyl-1h,5h,7h,8h-thiopyrano 4,3-d pyrimidin-4-one, 4pnl, drl
2-methyl-1,5,7,8-tetrahydrothiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-one
C8H10N2OS
HRYKZAKEAVZGJD-UHFFFAOYSA-N
10219702
CC1=NC(=O)C2=C(N1)CCSC2

Spezifikation

DR 2313
284028-90-6
7,8-dihydro-2-methyl-1h-thiopyrano 4,3-d pyrimidin-4 5h-one, parp inhibitor xi, dr2313, 1,5,7,8-tetrahydro-2-methyl-4h-thiopyrano 4,3-d pyrimidin-4-one, 2-methyl-3,5,7,8-tetrahydro-4h-thiopyrano 4,3-d pyrimidin-4-one, 2-methyl-7,8-dihydro-1h-thiopyrano 4,3-d pyrimidin-4 5h-one, 3,5,7,8-tetrahydro-2-methyl-4h-thiopyrano 4,3-d pyrimidin-4-one, 2-methyl-3,5,7,8-tetrahydrothiopyrano 4,3-d pyrimidine-4-one, 2-methyl-1h,5h,7h,8h-thiopyrano 4,3-d pyrimidin-4-one, 4pnl, drl
CC1=NC(=O)C2=C(N1)CCSC2
182.241
182.24
10mg
C8H10N2OS
HRYKZAKEAVZGJD-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1,5,7,8-tetrahydrothiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-one
10219702
>99%
Videos