Learn More
Dräger™ CMS-Chip Formaldehyd 0,2 - 5 ppm
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke: Dräger™ 6406540
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02880kg
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
2 bis 12 mg/l | |
100 bis 600 s | |
10° bis 30 °C |
Formaldehyd-CMS™ Chip | |
0.2 bis 5 | |
50 °F bis 86 °F |