Learn More
Dräger™ Dräger-Röhrchen Thioether VE: 10 Stck.
Beschreibung
Detektorröhrchen aus Glas werden mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.
Notiz:
Für einige Tests wird zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vor- oder Vergleichsröhrchen benötigt. Diese Röhrchen sind in der Box von 10 Stück enthalten, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
| Gemessene Komponenten | Demeton |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Weniger als 50 mg/l |
| Anzahl Hübe | 8 |
| Menge | 10 |
| Reaktionszeit | 1,5 min |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 104 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 40 °C |
| Röhrchentyp | Thioether |