Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Salzsäure
Artikelnummer. 10296771
Change view
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Salzsäure 1/a
Salzsäure 50/a
Salzsäure, Salpetersäure 1/a
Messbereich:
1 bis 10 ppm
50 bis 5000 ppm
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gemessene Komponenten Messbereich unitSize
10296771 Salzsäure 1/a 1 bis 10 ppm 10 Stück
10788914 Salzsäure 50/a 50 bis 5000 ppm 10 Stück
10252581 Salzsäure, Salpetersäure 1/a 1 bis 10 ppm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10296771 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. CH29501
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Durchführung von Punktmessungen für verschiedene Gase und Dämpfe
  • Glasfläschchen
  • Kalibrierte 100 ml-Luftprobe, die durch den Schlauch mit der Drager Accuro™ Balgpumpe gezogen wird
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Anruf Fisher Scientific™ Weitere Informationen erhalten Sie unter der Nummer 1-800-772-6733 .
  2. Vom Safety Equipment Institute (SEI) zertifiziert.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Salzsäure 1/a
Messbereich 1 bis 10 ppm