Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Salzsäure
Artikelnummer. 10788914
Change view
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Salzsäure 1/a
Salzsäure 50/a
Salzsäure, Salpetersäure 1/a
Messbereich:
1 bis 10 ppm
50 bis 5000 ppm
Conditionnement:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gemessene Komponenten Messbereich unitSize
10788914 Salzsäure 50/a 50 bis 5000 ppm 10 Stück
10296771 Salzsäure 1/a 1 bis 10 ppm 10 Stück
10252581 Salzsäure, Salpetersäure 1/a 1 bis 10 ppm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10788914 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6728181
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Zur Durchführung von Punktmessungen für verschiedene Gase und Dämpfe
  • Glasfläschchen
  • Kalibrierte 100 ml-Luftprobe, die durch den Schlauch mit der Drager Accuro™ Balgpumpe gezogen wird
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Anruf Fisher Scientific™ Weitere Informationen erhalten Sie unter der Nummer 1-800-772-6733 .
  2. Vom Safety Equipment Institute (SEI) zertifiziert.
Spécification
Gemessene Komponenten Salzsäure 50/a
Luftfeuchtigkeitsbereich 15 mg/l
Messbereich 50 bis 5000 ppm
Anzahl Hübe 42379
Menge 10
Reaktionszeit 5 min/30 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 122 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 bis 50 °C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.