Learn More
Dräger™ 6728391 Dräger-Röhrchen Hexan 100/a
Marke: Dräger™ 6728391
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07380kg
Beschreibung
1Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
2Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
n-Hexane 100/a | |
100 to 3000ppm | |
10 | |
59°F to 86°F |
5 to 12mg/L | |
6 | |
3 min. | |
15°C to 30°C |