Learn More
Hirschmann™ Automatische Büretten, nach Dr. Schilling
Artikelnummer. 10360001
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10360001 50 ml 1 Stück
10195920 10 ml 1 Stück
10569222 15 ml 1 Stück
10441331 25 ml 1 Stück
10350411 5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10360001 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 3600175
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann Instruments™ Automatische Büretten nach Dr. Schilling sind entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Mit Schellbach-Streifen
  • Blaue Graduierung
  • Schnellflussbürette
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Glas
Graduierungen 1 ml
Enthält LDPE-Flasche
Umfang Blau
Toleranz ±0,1 ml
Typ Schilling Bürette
Zertifizierung/Konformität DKD-Zertifikat