missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DR1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18688252 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
0.02 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18688252 0.02 mL 0.02 Milliliter
18647772 0.1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18688252 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2929060.02ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DR1 Polyclonal antibody specifically detects DR1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DR1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias Down-regulator of transcription 1, down-regulator of transcription 1, TBP-binding (negative cofactor 2), NC2, NC2-BETA, Negative cofactor 2-beta, protein Dr1, TATA-binding protein-associated phosphoprotein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-176 of human DR1 (NP_001929.1). MASSSGNDDDLTIPRAAINKMIKETLPNVRVANDARELVVNCCTEFIHLISSEANEICNKSEKKTISPEHVIQALESLGFGSYISEVKEVLQECKTVALKRRKASSRLENLGIPEEELLRQQQELFAKARQQQAELAQQEWLQMQQAAQQAQLAAASASASNQAGSSQDEEDDDDI
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1810
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.