Learn More
Draeger Kurzzeitröhrchen
Anwenderfreundliche Dräger Röhrchen sind nachweislich sehr kostengünstig und zuverlässig für die Messung von Gasen.
Marke:  Draeger 8103761
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15887676
  • 107.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelle und zielgerichtete Messungen
  • Einfache Handhabung entweder manuell mit der Dräger Röhrchenpumpe accuro oder automatisch mit dem Analysesystem Dräger X-act 5000
  • Anwendungsbereich: Luftuntersuchungen am Arbeitsplatz, technische Gasanalyse in Bereichen von Emissions-/Immissionskonzentrationen, Messung von Druckluft/Gasen
  • Misst eine große Anzahl verschiedener Gase und Dämpfe
Spezifikation
Spezifikation
Ethanol 100/a
Short-term Draeger Sampling Tubes
Spotmessung von mehr als 500 verschiedenen Gasen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.