Learn More
Ohaus™ Ranger 3000 Tisch-Kompaktwaage
Diese Zugluftschutz-Pfosten eignen sich für den Einsatz mit Ohaus Waagen.
Marca: Ohaus™ 30031706
Dettagli aggiuntivi : Netto-Gewicht : 5.45000kg
Descrizione
- Mit dem größten Display seiner Klasse, den LED-Kontrollanzeigen und dem beleuchteten LCD-Display kann der Ranger 3000 in jeder industriellen Umgebung eingesetzt werden.
- Benutzerfreundliche Waage mit einfacher Einrichtung für Effizienz am Arbeitsplatz.
- Vermeiden Sie Wartezeiten und erhöhen Sie die Kontrolle über Ihren Betrieb mit genauen sekundenschnellen Ergebnissen.
Specifica
210 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie | |
Edelstahlplattform, ABS-Gehäuse | |
LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LED, 10,9 cm TFT-Grafik-LCD | |
Gram; Kilogram; Pound; Ounce; Pound:Ounce | |
± 2 g | |
Gehäuse R31P30-M | |
225 x 300 mm | |
225 mm | |
4,2 kg | |
Stainless Steel |
Wiederaufladbar | |
30 kg | |
1 g, 10 g (zertifiziert) | |
Wechselstrom-Netzteil (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbare Batterie (im Lieferumfang enthalten); RS232 (im Lieferumfang enthalten); | |
Plattform aus Edelstahl | |
-10 °C bis +40 °C, 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
327 × 311 × 117 mm | |
300 mm | |
100/240 VAC 50/60 Hz internes Universalnetzteil, interner wiederaufladbarer Bleiakku |