Learn More
Ohaus™ Ranger™ 3000 Compact Bench Scale
Multi-purpose compact bench scales for industrial weighing applications.
Marke:  Ohaus™ 30060906
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.77000kg Transport : UN number : 2794 Chem class : 8
Artikelnummer. 15185073
  • 580.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Applications: Weighing, Parts Counting, Checkweighing, Percent Weighing, Animal/Dynamic Weighing, Display Hold, Accumulation
  • Display: Backlit liquid crystal display (LCD), 3 color checkweighing LEDs
  • Operation: AC power (included) or rechargeable battery (included)
  • Communication: Easy access communication port including standard RS232 (included) and second RS232, USB or Ethernet (accessories sold separately)
  • Construction: ABS housing, stainless steel platform, menu lock switch, up-front level indicator, integral weigh-below hook, transportation handle
  • Design Features: 210 hours of battery life, 3 LED checkweighing lights with selectable operation and audible signal settings, selectable environmental and auto-print settings, auto shut-off, auto tare
Spezifikation
Spezifikation
210 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
Edelstahlplattform, ABS-Gehäuse
LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LED, 10,9 cm TFT-Grafik-LCD
Gram; Kilogram
± 2 g
Gehäuse R31P30-M
Bench Scale
327 × 311 × 117 mm
300 mm
100/240 VAC 50/60 Hz internes Universalnetzteil, interner wiederaufladbarer Bleiakku
Wiederaufladbar
30 kg
1 g, 10 g (zertifiziert)
Wechselstrom-Netzteil (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbare Batterie (im Lieferumfang enthalten); RS232 (im Lieferumfang enthalten);
Plattform aus Edelstahl
-10 °C bis +40 °C, 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
225 x 300 mm
225 mm
4,2 kg
Stainless Steel