Learn More
Kern Sohn Draft Shield Rear Panel
Draft shield rear panel with integrated ioniser to neutralise electrostatic charge.
632.40 € - 2029.80 €
Spezifikation
Material | Plastic |
---|---|
Enthält | Rear Panel, Ionizer, and Power Supply |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17351513
|
Kern Sohn
ABP-A01 |
ABP Range Balances |
2029.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17371553
|
Kern Sohn
ALJ-A03 |
ALJ Range Balances |
632.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Fitted in place of the existing glass rear panel of the draft shield
- Includes rear panel, ionizer, and power supply
Spezifikation
Plastic | |
Rear Panel, Ionizer, and Power Supply |