Learn More
Nickel Electro™ Abflusshahn für Clifton Wasserbäder
Abflusshahn für Clifton Wasserbäder. Diese Schnellentleerungsöffnungen machen das Entleeren um 50 % schneller als das Entleeren ohne Hahn.
Marke: Nickel Electro™ BX0953
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Für Wasserbäder mit Seriennummern höher als 75100 sollte der Zubehör-Abflusshahn BX0953 bestellt werden, der einen größeren Durchmesser aufweist. Die Montageanleitung entspricht derjenigen für den BX0688 in den Abbildungen oben.
- Mit diesem Abflusshahn zur Schnellentleerung dauert es nur 13 Minuten, um ein 28-Liter-Bad zu entleeren, anstatt 28 Minuten. Das ist 50 % schneller.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einbau, dass das Bad keine Flüssigkeit enthält. Lösen Sie den Verschlussstopfen mit einem 6-mm-Inbusschlüssel, während Sie die Mutter mit einem 21-mm-Schraubenschlüssel oder dem mit dem Hahn gelieferten Mutternhalter festhalten.
- Schrauben Sie den Hahn in Position, und ziehen Sie ihn fest.
- Montageanleitung im Download-Bereich.
- Merkmale:
- Ein-/Aus-Ventil mit Nadelverschluss für das bequeme Entleeren von Flüssigkeiten aus dem Bad.
- Die Düse wird mit Hahn für Laborschläuche geliefert.
Spezifikation
Ablasshahn | |
Clifton Range Wasserbäder | |
Edelstahl |