Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel-Gasspülflasche ohne Filterscheibe
Gasspülflaschen nach Drechsel, ohne Filterscheibe, komplett mit Kopf
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05500512
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10391760
  • 70.23 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12596
  • Komplett mit Kopf
  • Schliffverbindung: NS 29/32
  • Material: DURAN™ Schläuche (Kopf), Borosilikatglas 3.3 (Flasche)
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
Gewinde GL 14
1