Learn More
B Braun™ Verbandpinzetten, gezähnte Spitzen
Anlegen des Wundverbands mit Vorsicht. B Braun™ Verbandpinzetten mit gezahnter Spitze werden bei medizinischen Eingriffen zur Aufnahme von Verbandmaterialien wie Baumwolle und Gaze, zum Verbandwechsel oder zum Verpacken von Wunden eingesetzt.
Marke: B Braun™ BD032R
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- Gezähnt
- Gerade
- Wiederverwendbar
- Edelstahl
Spezifikation
Gezähnt | |
Edelstahl | |
250 mm |