missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Drierite(R), mit Indikator, 6 Mesh, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7214458
56.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7778-18-9
CaO4S
136.13
MFCD00010912
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
calcium sulfate
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7778-18-9
CaO4S
136.13
MFCD00010912
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
calcium sulfate
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Drierite*
Schmelzpunkt 1450.0°C
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Formelmasse 136.13

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'