missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Droperidol EP Verunreinigung D (als Hydrochlorid), Mikromol

Artikelnummer. 30463145
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30463145 4 x 25 mg -
17911976 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30463145 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0138.0400254AMP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Droperidol EP Verunreinigung D (als Hydrochlorid), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (1RS)-1-(4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl)-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine 1-Oxide Hydrochloride
CAS 2724689-73-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (1RS)-1-(4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl)-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine 1-Oxide Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C22 H22 F N3 O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (1RS)-1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine 1-Oxide Hydrochloride, Droperidol Imp. D (EP), (1RS)-1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine 1-Oxide Hydrochloride, Droperidol Imp. D (EP) as Hydrochloride, Droperidol Impurity D as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/2C13H19NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-6-10-9(12(17)7-14)4-8(15)5-11(10)16;1-5(2,3)4/h2*4-5,12,15-17H,6-7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.[O-][N+]1(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CCC(=CC1)N3C(=O)Nc4ccccc34
IUPAC-Name 3-[1-[4-(4-Fluorphenyl)-4-oxobutyl]-1-oxido-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-ium-4-yl]-1H-benzimidazol-2-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 431.89
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 431.1412 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.