Learn More
Kautex™ Tropfkappe& Düse, schmalhalsige LPDE-Flasche
Beschreibung
- Farbe: Naturfarben
- LPDE
- Tropfer mit Düse
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Enthält | Düse |
| Gewindegröße (metrisch) | 00 mm |
| Halsausführung | 00 mm |
| Produkttyp | Tropfverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 500 ml-Flasche |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |