Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tropftrichter, konische Form, mit Glasstopfen
Aus Borosilikatglas. Der Lenz Laborglasinstrumente™ konische Tropftrichter mit Glasstopfen wird im Labor zum Transferieren von Flüssigkeiten verwendet. Der Trichter verfügt über einen Absperrhahn, mit dem der Durchfluss kontrolliert werden kann.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04457004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Konische Form mit NS-Buchse und NS-Konus
- Mit Vollglasstopfen und Schraubgewindehalterung
- Mit Beschriftungsetikett, ohne Skala
- Borosilikatglas
Spezifikation
1000 ml | |
Borosilikatglas | |
6.0 mm | |
1 |