missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Tropftrichter, zylindrisch

Verwenden Sie diesen Trichter, um Reagenzien langsam hinzuzufügen. Der zylindrische Witeg™ Tropftrichter erleichtert das tropfenweise Hinzufügen von Reagenzien.

Marke:  Witeg™ 1 810 050

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10487483

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • Graduiert.
  • ST-PTFE-Absperrhahn mit Schraubengewinde und Sicherungsmutter.
  • ST-Konus und -Hülse
  • Volumen: 50 ml
  • ST: 14/23
  • Packung: 2 Stück
Spezifikation

Spezifikation

50 ml
Ja
ST-PTFE 14/23
PTFE (Polytetrafluoroethylen), Glas
1 ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote