Learn More
Pyrex™ Zylindrischer Glastrichter mit Glasküken
Für den Transfer von Flüssigkeiten.
Marke: Pyrex 3590/01
126.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
- Entspricht ISO 4800 Typ 4
- Hergestellt aus Pyrex-Borosilikatglas
- Mit doppelt graduierter Skala, die das ungefähr enthaltene/abgelassene Volumen anzeigt
- Graduierungen in weißer Emaillefarbe
- Mit austauschbarem Glashahn
- Mit Glasstopfen
Spezifikation
50 ml | |
Ja | |
Tropftrichter |
Borosilikatglas | |
1 ml |