Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tropftrichter, zylindrisch, mit Teilung, Schliff und Druckausgleich
Der Tropftrichter ermöglicht eine dosierte Zugabe von Lösungen. Aufgrund des Druckausgleichrohrs wird ein möglicher Unter- wie Überdruck verhindert.
Marke: DWK Life Sciences 241254404
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.35100kg
Beschreibung
Die dosierte Zugabe von Lösungen, Reaktionsgemischen und/oder Chemikalien erfolgt idealerweise mithilfe eines Tropftrichters. Diese Bauart enthält neben dem Normschliff am unteren Ende ein Druckausgleichsrohr, das einen Unter- wie Überdruck im Verbund der Reaktionsgefäße vermeidet.- Mit Druckausgleichsrohr, NS-Kern, NS-Hahn und Hahnsicherung
- Die Geschwindigkeit der Zufuhr lässt sich einstellen
- Zylindrisch mit Teilung
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
Spezifikation
Sondergröße, Nicht-DIN-Größe | |
Boro 3.3, Polypropylen | |
Kern NS 24/29 | |
10 |
500 mL | |
ja | |
Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch; Messung von Flüssigkeitsmengen; Tropftrichter mit einem Volumen von 250 ml (mit Sockel: 29/32; Konus: 24/29) und 500 ml (mit Sockel: 29/32; Konus: 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht DIN ISO | |
Je 1 |